Fontos dokumentumok
196657
1-Fluoronaphthalene
99%
Szinonimák:
α-Fluoronaphthalene
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.593 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.1322 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWLKTJOTWITYSI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)