Fontos dokumentumok
137952
2,4-Dinitrobenzoic acid
96%
Szinonimák:
1-Carboxy-2,4-dinitrobenzene
Teszt
96%
form
solid
mp
176-180 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)5-2-1-4(8(12)13)3-6(5)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIIGSRYPZWDGBT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In decarboxylative C-N cross-coupling reactions.
- To synthesize Zwitterionic azaspirocyclic hydantoins by reacting with various carbodiimides via in situ intramolecular dearomatization reaction.
- To prepare 1-(2,4-dinitrophenyl)ethanone by condensation with dimethyl malonate and subsequent decarboxylation reaction.
It can also be used in the spectrophotometric determination of diazepam in pure samples and in its pharmaceutical preparations. In capillary zone electrophoresis, it can be employed as chromophore probe for the analysis of perfluorinated carboxylic acids in water.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?