Fontos dokumentumok
M0880
Ethyl methanesulfonate
liquid
Szinonimák:
Ethyl mesylate, Methanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.206 g/mL at 20 °C
SMILES string
CCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
100 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.