Merck
Y0001454
Duloxetine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-Duloxetine hydrochloride, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (+)-(S)-N-Methyl-γ-(1-naphthyloxy)-2-thiophenepropylamine hydrochloride, (+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, LY-248686 hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H19NOS · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
duloxetine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFFSMCNJSOPUAY-LMOVPXPDSA-N
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Duloxetine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Duloxetine hydrochloride is a dual serotonin/norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI), widely used clinically as an antidepressant and anxiolytic.
Duloxetine hydrochloride is a dual serotonin/norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI); antidepressant; anxiolytic.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)