PHR2226
Duloxetine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(R)-Duloxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001455
traceable to USP 1229828
API-család
duloxetine, duloxetine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 25 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFFSMCNJSOPUAY-UNTBIKODSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3