1229883
USP
Duloxetine Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-4-{Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino}-4-oxobutanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
duloxetine, duloxetine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C22H23NO4S/c1-23(21(24)11-12-22(25)26)14-13-19(20-10-5-15-28-20)27-18-9-4-7-16-6-2-3-8-17(16)18/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJLVEKJDKWHFDD-IBGZPJMESA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Duloxetine Delayed-Release Capsules.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3