Fontos dokumentumok
233226
2,4-Difluoronitrobenzene
99%
Szinonimák:
2,4-Difluoro-1-nitrobenzene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
sűrűség
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 2,4-difluoro-5-nitrobenzenesulfonic acid via sulfonation reaction
- (±)-horsfiline
- resin-bound 2-arylaminobenzimidazoles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?