Fontos dokumentumok
Z2125
Zearalenone
fungal mycotoxin
Szinonimák:
F-2 toxin
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCCC(=O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Géninformáció
mouse ... Esr1(13982)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)