Fontos dokumentumok
SML0772
Curvularin
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2H-3-Benzoxacyclododecin-2,10(1H)-dione, 4,5,6,7,8,9-hexahydro-11,13-dihydroxy-4-methyl-,(4S)-
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Penicillium citrinum
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1=C(C(CCCCC[C@H](C)O2)=O)C(CC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C16H20O5/c1-10-5-3-2-4-6-13(18)16-11(8-15(20)21-10)7-12(17)9-14(16)19/h7,9-10,17,19H,2-6,8H2,1H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDUIGYAPSXCJFC-JTQLQIEISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)