Fontos dokumentumok
ERMAC699
Zearalenone in acetonitrile
ERM®, certified reference material
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
agriculture
general analytical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMAC699
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)