Fontos dokumentumok
Z0167
Zearalanone
Szinonimák:
2,4-Dihydroxy-6-(10-hydroxy-6-oxoundecyl)benzoic acid μ-lactone
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
oldhatóság
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCCC(=O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,20-21H,2-9H2,1H3/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APJDQUGPCJRQRJ-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Általános leírás
Alkalmazás
- as mycotoxin to study its effects on the histology of ovaries in pre-pubertal bitches
- as a mycotoxin to investigate its influence on selected immunological, haematological and biochemical indexes in bitches
- as a standard to develop calibration curves in order to study its effects on progesterone and 17β-estradiol concentrations in peripheral blood and body weights of pre-pubertal female Beagle dogs
- as a standard to develop calibration curves to study its level of intoxication in women with neoplastic lesions in the reproductive tract
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges