Fontos dokumentumok
CRM46916
Zearalenone solution
certified reference material, 50 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
Szinonimák:
ZON
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
50 μg/mL in acetonitrile
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
OC1=C(C(O[C@@H](C)CCC2)=O)C(/C=C/CCCC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Development of a fluorometric flow-through sensor for the determination of zearalenone in maize and maize-based animal feed samples
- Multi-residue analysis of zearalenone and its five derivatives in edible vegetable oil samples by gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (GC-QqQ-MS) following their gel permeation chromatography based extraction
- Simultaneous determination of zearalenone and its derivatives from maize samples by magnetic solid-phase extraction (M-SPE) based on multi-walled carbon nanotube-magnetic nanoparticles (MWCNT-MNPs) and ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS)
- Construction of immunochromatographic test stripes based on colloidal gold sphere (AuSP) and nanorods (NRs) for the visual identification of zearalenone in cereal samples
- Isotope dilution-liquid chromatography-tandem mass spectrometric (ID-LC-MS/MS) determination of zearalenone and its five metabolites in corn samples
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
42.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
6 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.