Fontos dokumentumok
P1639
Patulin
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Clavacin, Clavatin, Expansine, Gigantin, Leucopin, Mycoine C3, Terinin, 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 9-11 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study patulin contamination of bottled wine
- in DNA-damaging activity of patulin in Escherichia coli
- in molecular cloning and functional characterization of two CYP619 cytochrome P450s involved in biosynthesis of patulin in Aspergillus clavatus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)