Fontos dokumentumok
O1877
Ochratoxin A
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Szinonimák:
N-[(3R)-(5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-L-phenylalanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ochratoxin A, from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
biológiai forrás
Petromyces albertensis
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
Benzene, free
oldhatóság
ethanol: soluble
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Alkalmazás
- to test its effect on metabolism and hypoxia in human embryonic kidney (HEK293) cells
- to test its cytotoxic effects in bovine mammary epithelial cells
- as a standard for gamma radiation studies with food products and in cytotoxic studies using Hep G2 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.