494128
Ochratoxin A
≥97% (HPLC), powder, mycotoxin, Calbiochem
Szinonimák:
Ochratoxin A
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ochratoxin A, Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Chopra, M., et al. 2010. Cell Biol. Toxicol.26, 239.
Luhe, A., et al. 2002. Tox. Sci.73, 315.
Dirheimer, G., et al. 1991. IARC Swci Publ.115, 171.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3