Merck
Z2000
Sigma-Aldrich
β-Zearalenol
≥98%
Szinonimák:
beta-Zearalenol, 2,4-Dihydroxy-6-(6β,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H24O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Géninformáció
rat ... Ar(24208)
Alkalmazás
Reactant involved in biological studies including:
  • Synthesis of amino glycoside nucleotides
  • Enzymatic synthesis of glucuronides of zearalenone
  • Derivatization of Zearalenone
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lian Li et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(1) (2020-01-17)
Zearalenone (ZEA) and T-2 are the most common mycotoxins in grains and can enter the animal and human food-chain and cause many health disorders. To elucidate the toxic response profile, we stimulated bovine granulosa cells (GCs) with β-zearalenol or HT-2.
A Vulić et al.
Journal of analytical toxicology, 43(2), 126-133 (2018-10-09)
Metabolic transformation of zearalenone (ZEA), a mycotoxin which can contaminate both food and feed, results in the formation of five metabolites, one of them being zeranol (α-ZAL), which can be abused in farm animals as a growth promoter. To the