Fontos dokumentumok
A6636
Aflatoxin B₁
from Aspergillus flavus, ≥98.0% (HPLC), powder, CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, and CYP3A family substrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Aflatoxin B1 from Aspergillus flavus, from Aspergillus flavus
biológiai forrás
Aspergillus flavus
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 51
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OC=CC3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQIQSTLJSLGHID-WNWIJWBNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
standard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.