Y1003
2x YT medium
Liquid microbial growth medium
Szinonimák:
2x Yeast Extract Tryptone medium, 2xTY medium, 2xYT Medium
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.5
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Komponensek
10 g/L Yeast Extract
5.0 g/L NaCl
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2