Fontos dokumentumok
S1797
SOC Medium
For use in transformation
Szinonimák:
Super Optimal broth
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
form
liquid
összetétel
Dextrose, 3.603 g/L
KCl, 0.186 g/L
MgSO4, 4.8 g/L
Tryptone, 20 g/L
Yeast extract, 5 g/L
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package sizes
- Standard formulation
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Általános protokollok a kompetens sejtek növekedésére és transzformációjára (DNS felvételére).
Protocols
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
Technikai cikk a kompetens sejtekről. A transzformáció olyan folyamat, amelynek során egyes baktériumok idegen genetikai anyagot (csupasz DNS-t) vesznek fel a környezetből.
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.