Fontos dokumentumok
K1377
Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
Kanamycin A, Kanamycin sulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces kanamyceticus
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
hatékonyság
≥750 μg per mg (dry basis)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
alkalmazás(ok)
agriculture
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance:Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
transformation and its positive effects on Theobroma cacao
somatic embryogenesis
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic