Merck
M6030
M9, Minimal Salts, 5X
powder, minimal microbial growth medium
Szinonimák:
M9 media
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.85
Grade:
Molecular Biology
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
összetétel
KH2PO4, 15 g/L
NaCl, 2.5 g/L
Na2HPO4, 33.9 g/L
NH4Cl, 5 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Általános leírás
M9 Minimal Salts is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This buffered minimal microbial medium contains only salts and nitrogen, so it is traditionally supplemented with glucose, amino acids and vitamins as needed.
Alkalmazás
M9, Minimal Salts, 5X has been used:
  • in a selective agar medium for the isolation of sulphate reducing bacteria
  • in GMML minimal media to propagate phage-resistant DH10B cells
  • in M9 minimal medium which is used for cell motility assay
M9 Minimal Salts 5x are suitable for the preparation of M9 Minimal Medium for use in propagation of E. coli and plasmid amplification. It is suitable for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for maintaining positive selection pressure on E. coli that produce essential amino acids and for maintenance of F′-containing bacteria strains for M13 propagation.
Tulajdonságok és előnyök
M9 powder provides:
  • Standard formulation
  • A budget-friendly alternative to liquid
Elkészítési megjegyzés
1. Dissolve 56.4 g in 1L of distilled water.
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
This convenient 5× concentrate can be stored and diluted as needed to prepare 5 L of 1× M9 minimal salts.
For M9 minimal medium:
1. Aseptically dilute 200 ml of M9 minimal salts, 5× concentrate with 800 ml of sterile water. If necessary, cool to 45-50°C.
2. Aseptically add 20 ml of sterile 1 M glucose and 2 ml of sterile 1 M magnesium sulfate to prepare 1 L of M9 minimal medium.
3. If desired, aseptically add 0.1 ml of 1 M sterile calcium chloride to the M9 minimal medium. The M9 minimal medium may also be supplemented with the appropriate amino acids.
Make a 5x concentrated stock solution by stirring to suspend 56.4g powder in 1L water. Autoclave for 15 minutes at 121°C to sterilize. Allow to cool before making additions, such as antibiotics (if desired).
Dilute the 5x M9 concentrated stock to a 1x working solution by adding 200mL 5x M9 stock to 800mL sterile water. If needed, allow to cool before making additions, such as antibiotics (if desired).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Matthew J Culyba et al.
PLoS genetics, 14(6), e1007405-e1007405 (2018-06-02)
Biochemical pathways are often genetically encoded as simple transcription regulation networks, where one transcription factor regulates the expression of multiple genes in a pathway. The relative timing of each promoter's activation and shut-off within the network can impact physiology. In
Zhanmin Fan et al.
PloS one, 4(2), e4432-e4432 (2009-02-13)
Escherichia coli is capable of producing hydrogen under anaerobic growth conditions. Formate is converted to hydrogen in the fermenting cell by the formate hydrogenlyase enzyme system. The specific hydrogen yield from glucose was improved by the modification of transcriptional regulators
Intestinimonas butyriciproducens gen. nov., sp. nov., a butyrate-producing bacterium from the mouse intestine.
Klaring K
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 63, 4606-4612 (2013)
Stavroula K Hatzios et al.
Biochemistry, 47(21), 5823-5831 (2008-05-06)
Mycobacterium tuberculosis ( Mtb) produces a number of sulfur-containing metabolites that contribute to its pathogenesis and ability to survive in the host. These metabolites are products of the sulfate assimilation pathway. CysQ, a 3'-phosphoadenosine-5'-phosphatase, is considered an important regulator of
An expanded genetic code with a functional quadruplet codon.
Anderson JC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(20) (2004)
Protokollok
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.