Fontos dokumentumok
C8740
CelLytic™ B Cell Lysis Reagent
For bacterial cell lysis, 10× concentrate
Szinonimák:
bacterial cell lysis reagent
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Higher protein extraction efficiency than traditional methods such as sonication and lysozyme
- Scalable for 1 to 25 grams of bacterial cell paste
- No interference with downstream applications such as affinity chromatography, IP, and Western blotting
- Compatible with protease inhibitors, inhibitor cocktails, chaotropes, salts, chelating agents and reducing agents
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3