Fontos dokumentumok
U2625
Uric acid
≥99%, crystalline
Szinonimák:
2,6,8-Trihydroxypurine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
100
200
Teszt
≥99%
Forma
crystalline
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in inducing hyperuricemia in mice
- as a component of digestion fluid for the simulation of in vitro human digestion model
- in selectivity test of the glucose sensor in sweat-based diabetes monitoring
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.