A6003
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥96% (agarose gel electrophoresis)
≥96%
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
cold ethanol fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szennyeződések
≤0.01% fatty acid (GC)
pH
7
oldhatóság
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
hematology
idegen aktivitás
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
This BSA product is specifically tested for very low FA content / fatty acid free status.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Cold ethanol fractionated
- Essentially fatty acid-free
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Enzymatic Assay of Fumarase
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.
Related Content
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Ismerje meg a szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) szerkezetét, molekulatömegét, funkcióját, oldhatóságát, a BSA előállításának módját, tisztítási módszereit, alkalmazását és beszerzését.