Fontos dokumentumok
V8137
Anti-V5 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Rabbit Anti-V5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
technika/technikák
immunocytochemistry: 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein in methanol-acetone fixed transiently transfected 293T cells
immunoprecipitation (IP): 5 μg/mL using V5 tagged fusion protein from extracts of transfected cells
western blot: 2.5 μg/mL using V5 tagged fusion protein expressed in whole extracts of transfected cells
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The rabbit Anti-V5 synthetic peptide antibody reacts with V5 tagged recombinant fusion proteins expressed in transfected mammalian cells and from in vitro translation.
Egyediség
Alkalmazás
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- western blot
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3