Fontos dokumentumok
V4388
Anti-VP16 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Alpha trans-inducing protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 10 μg using mammalian cell extracts expressing VP16 fusion proteins
western blot: 1:1,000 using mammalian cell extracts expressing VP16 fusion proteins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3