SAB4301135
Anti-FLAG Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
all
koncentráció
1.4 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
DYKDDDDK conjugated to KLH (synthetic peptide)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- co-immunoprecipitation
- immunofluorescence studies
Western Blotting (1 paper)
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)