Fontos dokumentumok
V8012
Anti-V5 antibody, Mouse monoclonal
clone V5-10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
V5 Tag Monoclonal Antibody, V5 antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
V5-10, monoclonal
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL
western blot: 0.5-1 μg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3