C2562
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan (Mixture) antibody produced in mouse
clone C-11+PCK-26+CY-90+KS-1A3+M20+A53-B/A2, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan (mixture), Panck Antibody, Panck Antibody - Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan (Mixture) antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C-11+PCK-26+CY-90+KS-1A3+M20+A53-B/A2, monoclonal
tartalmaz
7% horse serum and 15 mM sodium azide as preservative
faj reaktivitás
wide range
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using protease-digested sections of human or animal tissues
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using protease-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues
western blot: suitable
izotípus
IgG1/IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) using protease-digested sections of human or animal tissues.
- Immunohistochemistry (frozen sections).
- Indirect immunofluorescence (at a working dilution of 1:100 using protease-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues).
- Immunocytochemical labeling (immunofluorescence ) of cells.
- Western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)