A5228
Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody, Mouse monoclonal
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle, Acta2 Antibody, Alpha Smooth Muscle Actin Antibody Sigma, SMA Antibody - Anti-Actin, α-Smooth Muscle antibody, Mouse monoclonal, Sma Antibody, alpha SMA, SMA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1A4, monoclonal
form
PBS solution
molekulatömeg
antigen ~42 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable using smooth muscle cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using smooth muscle cells
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using blood vessels in formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil or appendix tissue sections
microarray: suitable
western blot: suitable using smooth muscle cells
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
IHC analysis of x-gal stained muouse cardiac tissue was performed using the primary antibody, mouse monoclonal anti-smooth muscle actin to identify myofibroblasts.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2