Fontos dokumentumok
V4630
Anti-Vimentin antibody produced in goat
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-F5H288
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
antigen 58 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
wide range, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:20 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
western blot: 1:50 using HS-68 human foreskin cell extract
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... VIM(7431)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunocytochemistry
- flow cytometry
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)