C3865
Anti-N-Cadherin antibody, Mouse monoclonal
clone GC-4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-A-CAM, Anti-A-Cell Adhesion Molecule
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GC-4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 135 kDa
faj reaktivitás
chicken, monkey, mouse, human, rabbit, rat
technika/technikák
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
western blot: 10-20 μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
Általános leírás
Alkalmazás
- electron microscopy
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry at a concentration of 10-20μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
- western blot at a concentration of 10-20μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)