676777
(±)-Verapamil, Hydrochloride
A papaverine derivative that blocks Ca2+ channels (principally the L-type) in smooth and cardiac muscle cells.
Szinonimák:
(±)-Verapamil, Hydrochloride, L-Type Calcium Channel Blocker V
Teszt
≥99% (perchloric acid titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
water: 70 mg/mL
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H](CCCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)(CCc1cc(c(cc1)OC)OC)C
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Janis, R., et al. 1987. Adv. Drug Res.16, 309.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3