Fontos dokumentumok
F9054
Fumitremorgin C
from Neosartorya fischeri, film
Szinonimák:
FTC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Neosartorya fischeri
Minőségi szint
Forma
film
oldhatóság
acetonitrile: soluble 5 mg/mL
methanol: soluble 5 mg/mL
DMSO: soluble
chloroform: soluble
antibiotikus hatásspektrum
fungi
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](\C=C(/C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@@H]5CCCN5C4=O
InChI
1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBEYVIGIPJSTOR-FHWLQOOXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox