Merck
1711202
USP
Verapamil hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Verapamil hydrochloride, 5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride
Méret kiválasztása
200 MG
142 000,00 Ft
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 MG
142 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3CH2CH2N(CH3)(CH2)3C[C6H3(OCH3)2][CH(CH3)2]CN · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
491.06
Beilstein:
3647093
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
verapamil
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
142 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Verapamil hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Verapamil Hydrochloride Injection
  • Verapamil Hydrochloride Tablets
  • Verapamil Hydrochloride Extended-Release Capsules
  • Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
  • Verapamil Hydrochloride Compounded Oral Solution
  • Verapamil Hydrochloride Compounded Oral Suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
α1-adrenoceptor antagonist; L-type calcium channel blocker.
α1-adrenoceptor antagonist; L-type calcium channel blocker. Blocks L-type Ca2+ channels in smooth and cardiac muscle, induces apoptosis of human primary and metastatic colon adenocarcinoma cells in vitro. Drug resistance reversal agent acting on Pgp, e.g. decrease renal tubule elimination of digoxin. Increases basal ATPase activity of Pgp. Substrate of Cyp3A4 and CYP2C6.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
S Izdes et al.
Acta clinica Belgica, 69(2), 116-119 (2014-04-15)
Verapamil intoxication is a life-threatening condition that often presents with severe hemodynamic instability and requires vasopressor support. There are also documented case reports of the development of non-cardiogenic pulmonary oedema after verapamil overdose. However, the exact mechanisms responsible for pulmonary
S H Baky et al.
Pharmacotherapy, 2(6), 328-353 (1982-11-01)
Verapamil hydrochloride, a prototype calcium antagonist, is now marketed in the United States for the acute treatment of supraventricular tachyarrhythmias and for chronic management of vasospastic and chronic stable angina. It inhibits the slow inward channel in in the heart
Anurag Pandey et al.
The Journal of physiology, 592(16), 3537-3557 (2014-06-08)
The subiculum is a structure that forms a bridge between the hippocampus and the entorhinal cortex (EC), and plays a major role in the memory consolidation process. Here, we demonstrate spike-timing-dependent plasticity (STDP) at the proximal excitatory inputs on the
Soon Hyung Park et al.
The Laryngoscope, 124(6), 1444-1451 (2013-10-25)
We investigated whether the round window membrane (RWM) vibration can facilitate dexamethasone perfusion via the RWM in patients with sudden hearing loss. Prospective study. We first performed an in vitro study using a semipermeable membrane. In the subsequent in vivo
Yasuo Uchida et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(3), 578-588 (2014-06-21)
The aim of this study was to investigate whether in vivo drug distribution in brain in monkeys can be reconstructed by integrating four factors: protein expression levels of P-glycoprotein (P-gp)/multidrug resistance protein 1 at the blood-brain barrier (BBB), in vitro