Fontos dokumentumok
SML1044
Zosuquidar hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, p-Glycoprotein inhibitor
Szinonimák:
(2R)-Anti-5-[3-[4-(10,11-difluoromethanodibenzosuber-5-yl)piperazin-1-yl]-2-hydroxypropoxy]quinoline hydrochloride, LY-335979, RS-33295-198
About This Item
Javasolt termékek
product name
Zosuquidar hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 4 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H](COC1=C(C=CC=N2)C2=CC=C1)CN(CC3)CCN3[C@@H]4C5=C(C=CC=C5)[C@@H]6[C@@H](C6(F)F)C7=C4C=CC=C7.Cl
InChI
1S/C32H31F2N3O2.ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;1H/t21-,29-,30+,31-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQJFFWJUYDGTQZ-FCNWNIDBSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox