Fontos dokumentumok
T9656
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
100 mM in H2O
Szinonimák:
TTP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
koncentráció
100 mM in H2O
szín
colorless
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- heat-sensitive solution for the preparation of a chemically defined diet that supports both larval development and adult survival of Drosophila
- dNTP mix for reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification
- PCR for genomic DNA amplification by amplification refractory mutation system (ARMS) PCR
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3