Fontos dokumentumok
S3062
Anti-α-Synuclein antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-SNCA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 19 kDa
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using formic acid treated sections of Alzheimer′s Disease brain
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using extract of rat brain homogenate
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNCA(6622)
rat ... Snca(29219)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3