Fontos dokumentumok
30320
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
5-CTP-Na2, CTP
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
solid
szennyeződések
≤12% water
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na.H2O/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJMSOWKYYIROGP-LLWADOMFSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- in the oligonucleotide synthesis for silver nanoclusters interaction studies
- as an anion source for fluorescence emission and titration curve-analysis of hypocrellin A-zinc(II) complex
- in fluorescence emission experiments of copper(II)–2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine complex
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup