Fontos dokumentumok
D4788
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution
100 mM, pH 7
Szinonimák:
dATP
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99%
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
100 mM
szín
colorless
pH
7
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
Alkalmazás
Komponensek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)