Fontos dokumentumok
DUTP-RO
Roche
dUTP
PCR Grade, sodium salt
Szinonimák:
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt solution, dUTP sodium salt
Teszt
99% (dNTP)
Forma
solution
használat
sufficient for 125,000 standard reactions (03732720001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969056001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934554001)
kiszerelés
pkg of 1,250 μL (11969056001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,250 μL (03732720001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934554001 [100 mM])
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
<0.9% (dNDP)
100 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?