Fontos dokumentumok
T1895
Thymidine
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 2′-Deoxythymidine, Thymine deoxyriboside, dT
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
186-188 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Géninformáció
human ... DTYMK(1841)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a nucleotide source in minimal essential medium to evaluate the outgrowth of the iSCNT-derived blastocysts
- as a supplement in Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM) selection medium used for the production of anti-neurogranin (NRGN) antibodies
- to prepare THMG (thymidine, hypoxanthine, glycine, methotrexate) and THG stock solution for cleansing mouse lymphoma cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)