Fontos dokumentumok
D4913
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
100 mM (pH 7)
Szinonimák:
2′-Deoxycytidine-5′-triphosphoric acid disodium salt, dCTP-Na2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
koncentráció
100 mM (pH 7)
szín
colorless
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Alkalmazás
- in reverse transcription polymerase chain reaction (RT -PCR).
- to study the mutations in HBB gene via amplification refractory mutation system (ARMS)-PCR
- to C-tail the end-repaired DNA
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)