Fontos dokumentumok
D7170
2′-Deoxyguanosine 5′-triphosphate trisodium salt solution
10 mM in H2O
Szinonimák:
dGTP-Na3
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99%
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
10 mM in H2O
szín
colorless
idegen aktivitás
DNase, RNase, NICKase, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.