DNTP100A
Deoxynucleotide Set, 100 mM
Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each
Szinonimák:
PCR dNTPs, dNTP set, dNTPs
Forma
liquid
koncentráció
100 mM
szín
colorless
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- the amplification of DNA in polymerase chain reaction (PCR)
- quantitative PCR (qPCR)
- multiplex PCR
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Provided as 4 separate tubes of dNTPs
- Allows optimization of individual dNTP concentrations
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Related Content
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield