Fontos dokumentumok
T9534
Triethanolamine hydrochloride
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Szinonimák:
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol hydrochloride, TEA-Hydrochloride, trolamine hydrochloride, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride, Tris(2-hydroxyethyl)amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (titration)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
hasznos pH-tartomány
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- The BioXtra product line ensures high-quality products for consistent results.
- A high assay of ≥99.5% guarantees the purity of the product.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)