Fontos dokumentumok
90278
Triethanolamine
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.14 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
600 °F
robbanási határérték
8.5 %
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤2 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 280 nm Amax: 0.1
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
354.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
179 °C - closed cup