Fontos dokumentumok
1.08357
Millipore
Triethanolamine hydrochloride
GR for analysis
Szinonimák:
Triethanolamine hydrochloride, 2,2′,2′′-Nitrilitriethanol hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15NO3 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
211-284-2
NACRES:
NA.25
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
solid
pH
4.0-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
180.24 °C
sűrűség
1.3539 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 4.0 - 5.5
Melting range: 176 - 180 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash: ≤ 0.01 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1