Merck
90350
Sigma-Aldrich
Triethylamine hydrochloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
N,N-Diethylethanamine hydrochloride, Triethylamine monohydrochloride, Triethylammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)3N · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.65
Beilstein:
3906409
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥99.0% (AT)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
crystals
mp
261 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1 g/10 mL
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C L De La Rocha et al.
Analytical chemistry, 68(21), 3746-3750 (1996-11-01)
A procedure for the purification, recovery, and determination of isotopic abundances of silicon from biogenic and lithogenic particulate matter and dissolved silicic acid is reported. Purification involves the reaction of acid molybdate with dissolved silicon in natural waters or that
Synthesis of beta-lactams via diastereoselective, intramolecular Kinugasa reactions
Popik O, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 18, 2852-2860 (2020)
Isabel Rodríguez et al.
International journal of pharmaceutics, 529(1-2), 168-177 (2017-06-28)
This study investigates how both bioadhesive polymers (chitosan, hyaluronic acid and alginate) and permeability enhancers (ethylene glycol- bis(2-aminoethylether)- N, N, N', N'- tetraacetic acid (EGTA) and hydroxypropyl-ß-cyclodextrin) influence the permeability of the anti-glaucoma drug timolol maleate through ex vivo bovine
Hao Chen et al.
Science advances, 3(12), eaao7233-eaao7233 (2017-12-20)
Rechargeable aluminum-ion batteries are promising in high-power density but still face critical challenges of limited lifetime, rate capability, and cathodic capacity. We design a "trihigh tricontinuous" (3H3C) graphene film cathode with features of high quality, orientation, and channeling for local
THE SPECIFIC PRECIPITATION OF ORTHOPHOSPHATE AND SOME BIOCHEMICAL APPLICATIONS.
Y SUGINO et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2360-2364 (1964-07-01)