Fontos dokumentumok
T1502
Triethanolamine hydrochloride
≥99.5% (titration)
Szinonimák:
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride, Tris(2-hydroxyethyl)amine hydrochloride
Teszt
≥99.5% (titration)
Forma
crystalline powder
hasznos pH-tartomány
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
oldhatóság
water: 0.333 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of triethanolamine buffer
- in rinsing the digested sections, prepared for in situ hybridization
- as a component of solution A to prepare TA-complement haemolysis buffer (TA-CHB)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.